Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyguanosin-5'-Monophosphat Dinatriumsalsalzhydrat, 98 %
Artikelnummer. 15470417
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15470417
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65186.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 146877-98-7 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate Disodium Salt Hydrate is a reactant involved in analysis of self-assembling in solution and nucleation/growth of G-qudruplexes, Nucleophilic trapping, Reductive alkylation. It is a nucleotide precursor used in DNA synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxyguanosin-5′ Monophosphat Dinatriumsalzhydrat ist ein Reaktant, das an der Analyse der Selbstzusammensetzung in Lösung und Nukleation/Wachstum von G-Qudruplexen, am nucleophilen Trapping und der reduktiven Alkylierung beteiligt ist. Es ist ein Nukleotid-Vorläufer, der in der DNA-Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146877-98-7
Summenformel C10H12N5Na2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 391.19
MDL-Nummer MFCD00080331,MFCD00150758
InChI-Schlüssel CTPAMSRBXKGZCJ-UHFFFAOYNA-L
Synonym 2'-Deoxy-5'-guanylic acid disodium salt; 5'-dGMP disodium salt
PubChem CID 123133822
IUPAC-Name [(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C1CC(O)C(COP([O-])([O-])=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Schmelzpunkt >245°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 391.18 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver