Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyguanosin-Hydrat, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10216240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10216240 100 mg 100 Milligramm
10348510 25 mg 25 Milligramm
10710575 1 g 1 Gramm
10464905 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10216240 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 226731000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 961-07-9
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD00150760
InChI-Schlüssel YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2′-Deoxyguanosine hydrate
Namenshinweis 99+%
Extinktion 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
Elementanalytik (on dry substance) :
Flammpunkt 300°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Spektrophotometrie 98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis
Formelmasse 267.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver