Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyguanosin-Hydrat, ≥ 99 %
Artikelnummer. p-99054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10348510
Marke: Thermo Scientific Chemicals 226730250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 961-07-9
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD00150760
InChI-Schlüssel YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Spécification
Chemischer Name oder Material 2′-Deoxyguanosine hydrate
Namenshinweis 99+%
Extinktion 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
Elementanalytik (on dry substance) :
Flammpunkt 300°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Spektrophotometrie 98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis
Formelmasse 267.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis