Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyguanosine
Artikelnummer. 15443449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443449 5 g 5 Gramm
15433449 1 g 1 Gramm
15453449 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443449 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60741.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Deoxyguanosine (dG) is a purine nucleoside that upon sequential phosphoylation (kinases) forms dGTP which is used by DNA polymerases and reverse transcriptases to synthesis DNA(s). Deoxyguanosine is the most electron rich of the four canonical bases and includes many nucleophilic sites which are susceptible to oxidative damage. This makes deoxyguanosine and its oxidized derivatives useful reagents to study mechanisms of oxidative damage to nucleosides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Desoxyguanosin (dG) ist ein Purin-Nukleosid, das nach sequenzieller Phosphorylation (durch Kinasen) dGTP bildet, das von DNA-Polymerasen und reversen Transkriptasen zur DNA-Synthese verwendet wird. Desoxyguanosin ist das elektronenreichste der vier kanonischen Basen und umfasst viele nukleophile Stellen, die anfällig für oxidative Schäden sind. Dies macht Desoxyguanosin und seine oxidierten Derivate zu nützlichen Reagenzien für die Untersuchung von Mechanismen oxidativer Schäden an Nukleosiden und Nukleotiden.
Löslichkeit
Löslich in NH4OH1 M: 50 g/ml, klar bis sehr schwach trüb.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 961-07-9
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD00150760
InChI-Schlüssel YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyguanosine
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in NH4OH 1 M: 50mg/mL,clear to very faintly turbid.
Formelmasse 285.26 (267.25 Anhydrous)
Physikalische Form Kristallpulver