Learn More
2'-Deoxyguanosin, TRC
Artikelnummer. 30138477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138477 5 g 5 Gramm
17932695 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2424285G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 961-07-9
Summenformel C10 H13 N5 O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.24
Synonym 9-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)guanine, Deoxyguanosine, Guanine deoxyriboside;
IUPAC-Name 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
SMILES O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2C3OC(CO)C(O)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyguanosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5O4/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formelmasse 267.0968
Reinheit (%) >95%