Learn More
2'-Desoxyinosin-5'-monophosphat-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30353148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353148 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353148 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD239805250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 14999-52-1
Summenformel C10H11N4Na2O7P
Menge 250 mg
Synonym 2-Deoxyinosine-5-Monophosphate, Disodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)[O-])n2cnc3c([O-])ncnc23
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3S,5R)-3-Hydroxy-5-(6-Oxidopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 376.17
Formelmasse 376.0161