Learn More
2'-Desoxyinosin, TRC
Artikelnummer. 30367288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367288 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367288 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD239755500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyinosine
CAS 890-38-0
Summenformel C10 H12 N4 O4
Menge 500 mg
Synonym Inosine, 2'-deoxy-, 2'-Deoxyinosine, 6H-Purin-6-one, 9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-, Deoxyinosine, Hypoxanthine deoxyriboside, Hypoxanthine, 9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2'-Deoxyinosine, Didanosine Imp. C (Ph. Int.)
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N4O4/c15-2-6-5(16)1-7(18-6)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)17/h3-7,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
IUPAC-Name 9-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 252.23
Formelmasse 252.0859