Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyuridin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 15480377
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15480377
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64627.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42155-08-8 | C9H13N2Na2O8P | 354.162 g/mol
2?-Deoxyuridine 5?-monophosphate (dUMP) is used by the enzyme thymidylate synthetase (TS) (EC 2.1.1.45) for the de novo production of dTMP. dUMP is used as the reference substrate in studies of dUMP analogues in potential chemotherapy applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxyuridin5′-Monophosphat (dUMP) wird vom Enzym Thymidylat Synthetase (TS) (EC2.1.1.45) für die De-novo-Produktion von dTMP verwendet. dUMP wird als Referenzsubstrat in Studien von dUMP-Analoga in potenziellen Chemotherapie-Anwendungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42155-08-8
Summenformel C9H13N2Na2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 354.162
MDL-Nummer MFCD00065282
InChI-Schlüssel CWTUMDATELIIAI-CDNBRZBRSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine 5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 129893468
IUPAC-Name [(2R,3S,5R)-5-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyuridine-5'-monophosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 352.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver