missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyuridin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, 99 %

Artikelnummer. 15490377
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15490377

Marke: Thermo Scientific Chemicals J64627.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 42155-08-8 | C9H13N2Na2O8P | 354.162 g/mol

2?-Deoxyuridine 5?-monophosphate (dUMP) is used by the enzyme thymidylate synthetase (TS) (EC 2.1.1.45) for the de novo production of dTMP. dUMP is used as the reference substrate in studies of dUMP analogues in potential chemotherapy applications.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2′-Desoxyuridin5′-Monophosphat (dUMP) wird vom Enzym Thymidylat Synthetase (TS) (EC2.1.1.45) für die De-novo-Produktion von dTMP verwendet. dUMP wird als Referenzsubstrat in Studien von dUMP-Analoga in potenziellen Chemotherapie-Anwendungen verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 42155-08-8
Summenformel C9H13N2Na2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 354.162
MDL-Nummer MFCD00065282
InChI-Schlüssel CWTUMDATELIIAI-CDNBRZBRSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine 5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 129893468
IUPAC-Name [(2R,3S,5R)-5-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)O)O.[Na].[Na]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyuridine-5'-monophosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 352.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt