Learn More
2'-Deoxyuridin-5'-Triphosphat-Trinatriumsalz >90% (enthält Ammoniumsalz), TRC
Artikelnummer. 30352032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352032 10 mg 10 Milligramm
30350082 100 mg 100 Milligramm
30358543 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352032 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28803810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102814-08-4
Summenformel C9 H12 N2 O14 P3 . Na3
Molekulargewicht (g/mol) 468.142
Synonym 2'-deoxy-Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) trisodium salt, dUTP trisodium salt, dUTP sodium salt
IUPAC-Name [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] Phosphono-Wasserstoffphosphat
SMILES O=C(NC1=O)C=CN1[C@@H]2O[C@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@@H](O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate Trisodium Salt
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N2O14P3.3Na/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;;/q;3*+1/p-3/t5-,6+,8+;;;/m0.../s1
Formelmasse 467.974