Learn More
2'-Desoxyuridin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420387 100 mg 100 Milligramm
15410387 25 mg 25 Milligramm
15430387 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64716.MC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102814-08-4 | C9H15N2Na3O14P3 | 537.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′-Deoxyuridin-5′-Triphosphat-Dinatriumsalz wird in Verbindung mit Uracil DNA-Glykosylase verwendet, um eine Verschleppungskontamination in der PCR zu verhindern. dUTP wird in der PCR-Reaktion durch dTTP ersetzt, um die Verteilung, Spezifität und Kinetik von Desoxyuridin 5′-Triphosphat Nucleotidohydrolase(n) (dUTPase, EC 3.6.1.23) zu untersuchen. dUTPase sind wichtige Enzyme, die Zellen vor der Integration von dUTP in DNA schützen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102814-08-4
Summenformel C9H15N2Na3O14P3
Molekulargewicht (g/mol) 537.11
MDL-Nummer MFCD00084701
InChI-Schlüssel AYFBRVJQNMGUSV-MILVPLDLSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine-5'-triphosphate trisodium salt
PubChem CID 131843218
IUPAC-Name [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] phosphonhydrogenphosphat;natrium
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O.[Na].[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 537.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver