Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyuridin, 99 %
Artikelnummer. 11498656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498656 25 g 25 Gramm
11478656 1 g 1 Gramm
11488656 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498656 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16026.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 951-78-0 | C9H12N2O5 | 228.20 g/mol
2'-Deoxyuridine is frequently halogenated to create thymidine analogues useful for studies of DNA synthesis and degradation mechanisms. Derivatized 2?-Deoxyuridines used as labeling substrates include chloro-2?-deoxyuridine (CldU), bromodeoxyuridine (BrdU) and/or iododeoxyuridine (IdU). Other useful analogues of 2?-deoxyuridine include 5-ethynyl-2?-deoxyuridine (DdU) and 5-hydroxymethyl-2?-deoxyuridine (HmdU). Laboratory suppression of deoxyuridine is used to diagnose megaloblastic anemias due to vitamin B12 and folate deficiencies. Deoxyuridine (dU) is used to indirectly determine if there are sufficient levels of folate and cobalamin in cell or tissue samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Deoxyuridin wird häufig halogeniert, um Thymidin-Analoga zu erzeugen, die für Studien der DNA-Synthese und Abbaumechanismen nützlich sind. Derivatisierte 2′-Deoxyuridine, die als Bezeichnungssubstrate verwendet werden, umfassen Chloro-2′-Desoxyuridin (CldU), Bromodeoxyuridin (BrdU) und/oder Iododeoxyuridin (IDU). Weitere nützliche Analoga von 2′-Deoxyuridin sind 5-Ethynyl-2′-Deoxyuridin (DDU) und 5-Hydroxymethyl-2′-Deoxyuridin (HmdU). Die Laborunterdrückung von Desoxyuridin wird zur Diagnose megaloblastischer Anämien aufgrund von Vitamin B12- und Folatmängeln verwendet. Desoxyuridin (dU) wird verwendet, um indirekt zu bestimmen, ob in Zell- oder Gewebeproben ausreichend Folat- und Kobalamin vorhanden sind.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 951-78-0
Summenformel C9H12N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 228.20
MDL-Nummer MFCD00006527
InChI-Schlüssel MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
PubChem CID 13712
ChEBI CHEBI:16450
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyuridine
Schmelzpunkt 164°C to 167°C
Menge 25 g
Beilstein 24433
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,2910
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +52° (c=1.1 in 1N NaOH)
Formelmasse 228.21
Reinheit (%) 99%