Learn More
2'-Desoxyuridin, TRC
Artikelnummer. 30362751
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362751 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362751 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2880101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyuridine
CAS 951-78-0
Summenformel C9H12N2O5
Menge 1 g
Synonym Uridine, 2'-deoxy- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2'-Deoxyuridine (ACI), 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-, 2'-Desoxyuridine, Deoxyribose uracil, Deoxyuridine, MeSH ID: D003857, NSC 23615, Uracil deoxyriboside, WV-NU-242A
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Molekulargewicht (g/mol) 228.2