Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Di-tert-Butylphosphino)ethylamin, 10 % Wasser-in-Wasser-Lösung in THF
Artikelnummer. 15435696
Click to view available options
Menge:
5g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15435696
Marke: Alfa Aesar™ H60355.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine
CAS 1053658-84-6
Summenformel C10H24NP
Strukturformel [(CH3)3C]2PCH2CH2NH2
MDL-Nummer MFCD11044862
Menge 5g
UN-Nummer UN2845
Synonym 2-di-t-butylphosphino ethylamine, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 2-ditertbutylphosphino ethylamine, 2-aminoethyldi-tert-butylphosphine, 2-di-tert-butylphosphino ethanamine, 2-di-tert-butylphosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl di-tert-butyl phosphane, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 10 wt. % in thf
InChI-Schlüssel DZDGRVHIUYIMDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-ditert-butylphosphanylethanamine
Molekulargewicht (g/mol) 189.283
PubChem CID 57553001
Formelmasse 189.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF