Learn More
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, TRC
Artikelnummer. 30388631
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388631 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388631 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43937310MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
CAS 247940-06-3
Summenformel C24H31P
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H31P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3c4ccccc4
IUPAC-Name Dicyclohexyl-(2-phenylphenyl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 350.47
Formelmasse 350.2163