Learn More
Dieselkraftstoff Nr. 2, 25 % verwitterter Kraftstoffstandard SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Dieselkraftstoff | 68476-34-6 | 5000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | #2 Diesel Fuel Oil, 25% Weathered |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 68476-34-6, 67-56-1 |
| CAS Min. % | 0.5, 99.5 |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| CAS Max. % | 0.5, 99.5 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Menge | 1 mL |
Produkt nur für den Laborgebrauch