Learn More
2-(Diethylamino)ethanol, 99 %
Artikelnummer. p-7023161
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
5000 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11447737 1000 mL 1000 Milliliter
11457737 5000 mL 5000 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11447737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16274.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Diethylethanolamin kann als Vorläuferchemikalie für Procain verwendet werden. Es wird als Korrosionshemmer in Dampf- und Kondensatleitungen zur Neutralisierung von Kohlensäure und zum Abfangen von Sauerstoff eingesetzt. Es wird für die Synthese von Medikamenten in der Pharmaindustrie und als Katalysator für die Synthese von Polymeren in der chemischen Industrie eingesetzt. Es wird auch als pH-Stabilisator verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch, Feuchtigkeit vermeiden. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Kupfer, Zink, Eisen fernhalten, nicht in der Nähe von Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-37-8
Summenformel C6H15NO
MDL-Nummer MFCD00002850
InChI-Schlüssel BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diethylamino ethanol, n,n-diethylethanolamine, diethylaminoethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, ethanol, 2-diethylamino, n,n-diethyl-2-aminoethanol, 2-hydroxyethyl diethylamine, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID 7497
ChEBI CHEBI:52153
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethanol
SMILES CCN(CC)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diethylamino)ethanol
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 0.883
pH 11.5
Siedepunkt 161°C to 163°C
Flammpunkt 52°C (125°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3CH2)2NCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4415
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2686
Beilstein 741863
Empfindlichkeit Air and light sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,3112
Löslichkeitsinformationen It is miscible in water.
Molekulargewicht (g/mol) 117.192
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 99%