Learn More
2-(Diethylamino)ethanol, Mikromol
Artikelnummer. 30464239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30464239 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464239 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3771.040100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(Diethylamino)ethanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diethylamino)ethanol
CAS 100-37-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(Diethylamino)ethanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H15 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-(Diethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)diethylamine, (Diethylamino)ethanol, 2-(Diethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Diethyl)ethanolamine, 2-(N,N-Diethylamino)ethanol, 2-Hydroxytriethylamine, A 22, A 22 (amine), Amino Alcohol 2A, DEAE, DEEA, Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, Diethyl(β-hydroxyethyl)amine, Diethylethanolamine, Diethylmonoethanolamine, MKS, N,N-Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethyl-2-aminoethanol, N,N-Diethylethanolamine, N,N-Diethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)diethylamine, NSC 8759, Pennad 150, β-(Diethylamino)ethanol
InChI-Formel InChI=1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCN(CC)CCO
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 117.19
Menge 100 mg
Formelmasse 117,1154 g/mol