Learn More
2-(Diethylamino)ethyl-3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoat-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30350027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350027 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350027 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD36702010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoate Hydrochloride
CAS 2518227-82-0
Summenformel C19H33N3O3 • (HCl)
Menge 10 mg
Synonym Proparacaine Hydrochloride Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C19H33N3O3.ClH/c1-5-21(6-2)11-13-24-18-10-9-16(15-17(18)20)19(23)25-14-12-22(7-3)8-4;/h9-10,15H,5-8,11-14,20H2,1-4H3;1H
SMILES NC1=CC(C(OCCN(CC)CC)=O)=CC=C1OCCN(CC)CC.Cl
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethyl-3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 387.94
Formelmasse 387.23