Learn More
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamidhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049753 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049753 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0102.130025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamid-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
CAS 1012864-23-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H22 N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP), Lidocaine Imp. J (EP), Lidocaine Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Lidocaine Impurity J as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,5-Dimethylphenyl)acetamid;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 270.8
Menge 25 mg
Formelmasse 270,1499 g/mol