Learn More
2-(Diethylamino)-N-(2,5-Dimethylphenyl)Acetamid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30011656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011656 250 mg 250 Milligramm
30138462 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD443595250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1012864-23-1
Summenformel C14 H22 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 270.8
Synonym 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,5-Dimethylphenyl)Paracetamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
Formelmasse 270.1499
Reinheit (%) >95%