Learn More
2-(Diethylamino)-N-(2,5-Dimethylphenyl)Acetamid Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| Formelmasse | 270.1499 |
| Reinheit (%) | >95% |