Learn More
2-Diethylaminoethyl-4-Aminobenzoathydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408097 250 g 250 Gramm
11498087 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11408097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17485.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272.77 g/mol
A sodium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-05-8
Summenformel C13H21ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.77
MDL-Nummer MFCD00013000
InChI-Schlüssel HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Schmelzpunkt 155°C to 157°C
Siedepunkt 195°C to 196°C (17 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7757
IUPAC-Name Wasserstoff-2-(diethylamino)ethyl-4-aminobenzoatchlorid
Formelmasse 272.78
Reinheit (%) 99%