Learn More
2-Diethylaminoethylhexanoat 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310555 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310555 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14169100AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
CAS 10369-83-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H25 N O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4
InChI-Formel InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3
SMILES CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethylhexanoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 215.33
Menge 1 mL
Formelmasse 215,1885 g/mol