Learn More
2-(Difluormethoxy)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410258
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410258 1 g 1 Gramm
11420258 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23796.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97914-59-5
Summenformel C8H5F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.12
MDL-Nummer MFCD00236223
InChI-Schlüssel AGDOJFCUKQMLHD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-difluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-difluoromethoxy, 2-difluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 1907, timtec-bb sbb029907, art-chem-bb b006808, benzoic acid,2-difluoromethoxy, 2-carboxy-alpha,alpha-difluoroanisole, 2-bis fluoranyl methoxy benzoic acid
PubChem CID 2063348
IUPAC-Name 2-(difluoromethoxy)benzoate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 1 g
Formelmasse 188.13
Reinheit (%) 97%