Learn More
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amin, TRC
Artikelnummer. 30373712
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373712 10 mg 10 Milligramm
30370856 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30373712 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45275310MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine
CAS 1211587-46-0
Summenformel C6H6N2OF2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-4(9)1-2-10-5/h1-3,6H,(H2,9,10)
SMILES Nc1ccnc(OC(F)F)c1
Molekulargewicht (g/mol) 160.12
Formelmasse 160.0448