Learn More
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine |
| CAS | 1211587-46-0 |
| Summenformel | C6H6N2OF2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-4(9)1-2-10-5/h1-3,6H,(H2,9,10) |
| SMILES | Nc1ccnc(OC(F)F)c1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.12 |
| Formelmasse | 160.0448 |