Learn More
2-[(Difluormethyl)sulfonyl]pyridin, TRC
Artikelnummer. 30381376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381376 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381376 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4461801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine
CAS 1219454-89-3
Summenformel C6H5F2NO2S
Menge 1 g
Synonym Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone
InChI-Formel InChI=1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
SMILES FC(F)S(=O)(=O)c1ccccn1
IUPAC-Name 2-(Difluormethylsulfonyl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 193.17
Formelmasse 193.0009