Learn More
2-(Dimethylamino)-3-Chinolinecarbaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510218
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10299212
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07114CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 728035-61-8
Summenformel C12H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD06010203
InChI-Schlüssel RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1076116
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)chinolin-3-carbaldehyd
SMILES CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 97%