Learn More
2-(dimethylamin)ethylacrylat, 98 %, stab. mit ca.0.1 %4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393107 25 mL 25 Milliliter
11303117 100 mL -
11313117 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11393107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13506.AC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2439-35-2 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, as a catalytic agent, as a petrochemical additive and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Dimethylamino)Ethylacrylat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, als Katalysator, als petrochemischer Zusatz und als Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1.000 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2–8 °C; empfindlich gegen Hitze, Licht und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2439-35-2
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00038233
InChI-Schlüssel DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl acrylate, dimethylaminoethyl acrylate, n,n-dimethylaminoethyl acrylate, adame, 2-propenoic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acrylic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-dimethylamino, unii-5yes121ftl, 2-n,n-dimethylamino ethyl acrylate, ageflex fa-1
PubChem CID 17111
IUPAC-Name 2-(dimethylamino)ethyl prop-2-enoate
SMILES CN(C)CCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈0.1% 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 0.943
Siedepunkt 64°C (12 mmHg)
Flammpunkt 62°C (144°F)
Strukturformel CH2=CHCO2CH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.438
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3302
Beilstein 1099119
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.000g/L at 20°C).
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 98%