Learn More
2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat, 97 %, stab. mit ca.0.2 %4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333117
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333117 500 mL 500 Milliliter
11323117 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11333117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13507.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2867-47-2 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate is used in the synthesis of poly ((2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate), block copolymers of 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate and n-butyl methacrylate and amphiphilic AB block copolymers of 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate. It is also used in the preparation of polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Dimethylamino)Ethylmethacrylat wird bei der Synthese von Poly-((2-(Dimethylamino)Ethylmethacrylat), Blockcopolymeren von 2-(Dimethylamino)Ethylmethacrylat und n-Butyl-Methacrylat und Amphiphilic-ABBlockcopolymeren von 2-(Dimethylamino)Ethylmethacrylat verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.000 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagerungstemperatur beträgt 2–8 °C. Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2867-47-2
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.213
MDL-Nummer MFCD00008589
InChI-Schlüssel JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
PubChem CID 17869
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)ethyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Namenshinweis stabilized with ≈0.2% 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt ∼-30°C
Dichte 0.932
Siedepunkt 186°C to 188°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2522
Beilstein 1757048
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1.000g/L at 20°C).
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate