Learn More
2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666992 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10666992 250 g Glasflasche 250 Gramm
10226270 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10532744 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666992 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215842500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2867-47-2 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2867-47-2
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
MDL-Nummer MFCD00008589
InChI-Schlüssel JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
PubChem CID 17869
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)ethyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 182.0°C to 192.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.4390 to 1.4410
Menge 250 g
Beilstein 04, III, 649
Relative Dichte 0.933
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Stabilisator 750 to 2000ppm MEHQ
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate