Learn More
2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat, Mikromol™
Beschreibung
2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate |
| CAS | 2867-47-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H15 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. C (EP), 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3 |
| SMILES | CN(C)CCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-Name | 2-(Dimethylamino)ethyl-2-methylprop-2-enoat |
| Mehr anzeigen |