Learn More
2-(Dimethylamino)thiazol-5-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4812653 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11996781
Marke: Thermo Scientific Acros 444040010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1005-28-3 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1005-28-3
InChI-Schlüssel ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 12846795
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMILES CN(C)C1=NC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H8N2OS
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 156.21
Formelmasse 156.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.