Learn More
2-Dimethylaminoethanolbitartrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Dimethylaminoethanol Bitartrate |
| CAS | 5988-51-2 |
| Summenformel | C8H17NO7 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Deanol Bitartrate, Dimethylaminoethanol Bitartrate, Liparon, N,N-Dimethylethanolamine-tartaric Acid Salt, (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate 2-(Dimethylamino)-ethanol, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate 2-(Dimethylamino)-ethanol, 2-Dimethylaminoethanol Bitartrate, 2-Dimethylaminoethanol Tartrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H11NO.C4H6O6/c1-5(2)3-4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6H,3-4H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1 |
| SMILES | CN(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R,3R)-2,3-DiHydroxybutandisäure; 2-(Dimethylamino)ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.22 |
| Formelmasse | 239.1005 |