Learn More
2-Dimethylaminoethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylethanolamine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 89.0841 |
| Reinheit (%) | >95% |