Learn More
2-(Dimethylaminomethyl)-1-Cyclohexanon-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10737972 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10737972 1 g Glasflasche 1 Gramm
10449412 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10737972
Marke: Thermo Scientific Acros 335620010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 42036-65-7 | C9H17NO·HCl | 191.7 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42036-65-7
Summenformel C9H17NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 191.7
MDL-Nummer MFCD00102580
InChI-Schlüssel CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino methyl cyclohexanone hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, dimethyl 2-oxocyclohexyl methyl ammonium chloride, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one, chloride, tramadol related compound b, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone hydrochloride, tramadol related compound b usp
PubChem CID 359482
IUPAC-Name 2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexan-1-on;hydrochlorid
SMILES CN(C)CC1CCCCC1=O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Formelmasse 191.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver