Learn More
2-[(Diphenylmethyl)thio]acetic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(Diphenylmethyl)thio]acetic Acid |
| CAS | 63547-22-8 |
| Summenformel | C15 H14 O2 S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H14O2S/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 2-benzhydrylsulfanylacetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.34 |
| Formelmasse | 258.0715 |