Learn More
2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilan, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10435085 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10435085 1 g Glasflasche 1 Gramm
10443745 5 g Glasflasche 5 Gramm
10686494 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10435085
Marke: Thermo Scientific Acros 391860010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 18586-39-5 | C20H29O3PSi | 376.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18586-39-5
Summenformel C20H29O3PSi
Molekulargewicht (g/mol) 376.51
MDL-Nummer MFCD00015125
InChI-Schlüssel HLXCYTXLQJWQFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino ethyltriethoxysilane, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphine, phosphine, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphane, phosphine,diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, triethoxysilyl ethyl diphenylphosphine, ksc268s0d
PubChem CID 87708
IUPAC-Name diphenyl[2-(triethoxysilyl)ethyl]phosphane
SMILES CCO[Si](CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilane
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 182.0°C (1.3 mmHg)
Flammpunkt 134.5°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 376.51
Reinheit (%) 92%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.