Learn More
2-(Diphenylphosphinobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30372580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372580 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49273810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
CAS 13885-09-1
Summenformel C24H19P
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H19P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19H
SMILES c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc4
IUPAC-Name Diphenyl-(2-phenylphenyl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 338.38
Formelmasse 338.1224