Learn More
2-Ethanolpiperidin, 95 %, TRC
Artikelnummer. 30386596
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386596 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89039050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethanolpiperidine
CAS 1484-84-0
Summenformel C7 H15 N O
Menge 50 g
Synonym 2-Piperidineethanol, (±)-2-Piperidineethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(2-Piperidinyl)ethanol, 2-Piperidine-2-yl-ethanol, NSC 9261
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2
SMILES OCCC1CCCCN1
IUPAC-Name 2-Piperidin-2-ylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 129.2
Formelmasse 129.1154