Learn More
2-Ethenylbenzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30179999
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179999 100 mg 100 Milligramm
30180299 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179999 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE678170100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28272-96-0
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Synonym 2-Formylstyrene, 2-Vinylbenzaldehyde, o-Formylstyrene, o-Vinylbenzaldehyde
SMILES C=Cc1ccccc1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethenylbenzaldehyde
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h2-7H,1H2
Formelmasse 132.0575