Learn More
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydrochinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline |
| CAS | 16357-59-8 |
| Summenformel | C14H17NO3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-N-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 2-ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylate, N-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, N-Carbethoxy-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, NSC 147831 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Ethyl 2-Ethoxy-2H-Chinolin-1-Carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 247.29 |
| Formelmasse | 247.1208 |