Learn More
2-Ethoxy-4-Methylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322776 2 g 2 Gramm
11332776 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08898.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2563-07-7 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2563-07-7
MDL-Nummer MFCD00043697
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxy-4-methylphenol
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Siedepunkt 103°C (3 mmHg)
Summenformel C9H12O2
Brechungsindex 1.523
Menge 2 g
Beilstein 1865448
Synonym phenol, 2-ethoxy-4-methyl, 2-ethoxy-p-cresol, methyl creosol, acmc-20anwy, ethoxy-p-cresol, 2-ethoxy-4-methyl-phenol, phenol,2-ethoxy-4-methyl
InChI-Schlüssel ZWQBCCVEOIYNDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)C)O
IUPAC-Name 2-Ethoxy-4-methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
PubChem CID 75715
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 95%