Learn More
2-Ethoxy-6,9-diaminoacridinlactat, TRC
Artikelnummer. 30383935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE2615051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethacridine Lactate
CAS 1837-57-6
Summenformel C15 H15 N3 O . C3 H6 O3
Menge 1 g
Synonym Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 7-ethoxy-3,9-acridinediamine (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate, Lactic acid compd. with 6,9-diamino-2-ethoxyacridine (1:1), 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine 2-hydroxypropanoate (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacrid
InChI-Formel InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
SMILES CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
IUPAC-Name 7-Ethoxyacridin-3,9-diamin;2-Hydroxypropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 343.377
Formelmasse 343.153