Learn More
2-Ethoxy-d5-phenol, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxy-d5-phenol |
| CAS | 117320-30-6 |
| Summenformel | C8 2H5 H5 O2 |
| Menge | 0.25 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1O |
| IUPAC-Name | 2-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethoxy)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.19 |
| Formelmasse | 143,0995 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit |