Learn More
2'-Ethoxyacetophenon, +97 %
Artikelnummer. 11450631
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450631 50 g 50 Gramm
11440631 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450631 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20113.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2142-67-8 | Molecular Formula: C10H12O2 | Molecular Weight: 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2142-67-8
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00017262
InChI-Schlüssel TVGMOUGXQYQZOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-ethoxyacetophenone, 1-2-ethoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-2-ethoxyphenyl, 2-acetylphenetole, 1-2-ethoxyphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-ethoxybenzene, o-ethoxyacetophenone, pubchem13191, acmc-1bt18, ethanone,2-ethoxy-1-phenyl
PubChem CID 578482
IUPAC-Name 1-(2-Ethoxyphenyl)ethanon
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Ethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Dichte 1
Siedepunkt 244°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%