Learn More
2-Ethoxyacetylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30382036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382036 5 g
30379439 10 g
30371570 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8909305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14077-58-8
Summenformel C4H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
Synonym alpha-Ethoxyacetyl Chloride, Ethoxyacetic Acid Chloride
IUPAC-Name 2-Ethoxyacetylchlorid
SMILES CCOCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyacetyl Chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Formelmasse 122.0135