Learn More
2-Ethoxybenzamid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10468640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10468640 5 g Glasflasche 5 Gramm
10060800 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10468640
Marke: Thermo Scientific Acros 117870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 938-73-8 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-73-8
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00007977
InChI-Schlüssel SBNKFTQSBPKMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenzamide, benzamide, 2-ethoxy, o-ethoxybenzamide, ethbenzamide, etenzamide, ethenzamid, etamide, ethosalicyl, etosalicil, etosalicyl
PubChem CID 3282
IUPAC-Name 2-Ethoxybenzamid
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxybenzamide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 129.0°C to 134.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OC6H4CONH2
Menge 5 g
Beilstein 10, 93
Merck Index 15, 3786
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water.
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulares Kristallpulver