Learn More
2-Ethoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30372338
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372338 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE890660250G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxybenzoic Acid
CAS 134-11-2
Summenformel C9H10O3
Menge 250 g
Synonym 2-Ethoxybenzoic Acid, NSC 406710, o-Ethoxybenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCOc1ccccc1C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063